438456
Sodium azide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Solubilità
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
Stringa SMILE
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?