437948
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane
97%
Sinonimo/i:
Trimethyl chloro-orthoacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
138 °C (lit.)
Densità
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CCl)(OC)OC
InChI
1S/C5H11ClO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
NPEIUNVTLXEOLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup