Key Documents
436399
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked, methyl chloride quaternary salt
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Sinonimo/i:
Reillex® HPQ
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Forma fisica
beads
Composizione
water, 55 wt. %
Produttore/marchio commerciale
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Dimensione particelle
300-1,000 μm
Capacità
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
Solubilità
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
Applicazioni
Anionic ion exchange resin.
Note legali
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3