Documenti fondamentali
435287
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic acid), partial isobutyl ester
average Mv ~65,000
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R = H or -CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mv ~65,000
Solubilità
aqueous base, alcohols, ketones and ethyl acetate: soluble
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C=Cc1ccccc1.CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
Descrizione generale
1:<1 mole ratio of styrene:maleic anhydride
Applicazioni
Binder, water resistance additive and adhesive additive.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.