Key Documents
434639
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C3H3CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +82°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
135-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)C[C@@H]1C(N)=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m1/s1
YBZQRYWKYBZZNT-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
Employed in the preparation of (Z)-2-(acylamino)-3-substituted propenoic acids as inhibitors of the mammalian β-lactamase renal dipeptidase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D W Graham et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(6), 1074-1090 (1987-06-01)
The title enzyme deactivates the potent carbapenem antibiotic imipenem in the kidney, producing low antibiotic levels in the urinary tract. A series of (Z)-2-(acylamino)-3-substituted-propenoic acids (3) are specific, competitive inhibitors of the enzyme capable of increasing the urinary concentration of