328596
4-Styrenesulfonic acid sodium salt hydrate
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na.H2O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
AATHLPHPRXGBAI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?