Documenti
433918
Sigma-Aldrich
Barium metaphosphate
Sinonimo/i:
Barium dimetaphosphate, Barium polyphosphate
About This Item
Formula condensata:
Ba(PO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
1560 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]P(=O)=O.[O-]P(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HO3P/c;2*1-4(2)3/h;2*(H,1,2,3)/q+2;;/p-2
XNJIKBGDNBEQME-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1