48809
Geranyllinalool
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.490
Densità
0.885 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter