Documenti fondamentali
432873
Sigma-Aldrich
Pentaammine(trifluoromethanesulfonato)osmium(III) triflate
Sinonimo/i:
Pentaammine(trifluoromethanesulfonato)osmium(III) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula condensata:
[CF3SO3Os(NH3)5](O3SCF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
722.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato:
powder
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: osmium
Punto di fusione
~276 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.[Os+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.5H3N.Os/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;;;;;/h3*(H,5,6,7);5*1H3;/q;;;;;;;;+3/p-3
HWGAHFXMBKZTPE-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Useful for the dearomatization of anilines,[1] and the stereoselective synthesis of cyclohexanediones by osmium(II)-promoted Michael additions to phenols.[2] Precursor to Fischer carbyne complexes.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Spera, M.L. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 12772-12772 (1997)
Organometallics, 15, 245-245 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 116, 6581-6581 (1994)