Documenti fondamentali
431052
Sigma-Aldrich
Potassium metavanadate
98%
Sinonimo/i:
Potassium vanadate(V), Potassium vanadium trioxide
About This Item
Formula condensata:
KVO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for analytical purposes
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Punto di fusione
520 °C (lit.)
Densità
2.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/K.3O.V/q+1;;;-1;
BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)