Documenti fondamentali
43081
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylhydroxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(α-Hydroxybenzhydryl)benzoic acid, α,α-Diphenyl-α-hydroxy-p-toluic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 175.00
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 175.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.34
Beilstein:
2660895
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
210-215 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)