Documenti fondamentali
429503
Sigma-Aldrich
1,1,1,5,5,6,6,6-Octafluoro-2,4-hexanedione
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
C2F5COCH2COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3269 (lit.)
P. ebollizione
85-86 °C (lit.)
Densità
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F8O2/c7-4(8,6(12,13)14)2(15)1-3(16)5(9,10)11/h1H2
MGKBKOFWQWACLM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,1,1,5,5,6,6,6-Octafluoro-2,4-hexanedione may be used in the extraction of transition metal ions from water into fluorous solvents.[1] It may be used as a chelating agent for chemical vapor deposition (CVD) of barium fluoride thin films.[2]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Novel volatile barium β-diketone chelates for chemical vapor deposition of barium fluoride thin films.
Sato H and Sugawara S.
Inorganic Chemistry, 32(10), 1941-1945 (1993)
Metal Extraction from Water and Organic Solvents into Fluorous Solvents by Fluorinated β-Diketone and Its Application to the Colorimetric Analysis of Metal Ions.
Nakashima K, et al.
Analytical Sciences, 25(1), 77-77 (2009)
Carl L. Yaws
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 89-89 (2015)