Documenti fondamentali
427470
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)benzylamine, (S)-(−)-N-Benzyl-α-phenylethylamine
Scegli un formato
10 ML
CHF 80.50
50 ML
CHF 300.00
CHF 80.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 80.50
50 ML
CHF 300.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NHCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.30
Beilstein:
3650264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 80.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]19/D −40°, neat
Purezza ottica
ee: ≥97% (HPLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.563 (lit.)
P. ebollizione
171 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m0/s1
ZYZHMSJNPCYUTB-ZDUSSCGKSA-N
Applicazioni
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of a cardioprotective drug named CP-060S.[1]
  • To prepare (1S,2S,3S,5R)-tert-butyl 3-[benzyl((S)-1-phenylethyl)amino]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2-carboxylate, an intermediate used to synthesize pinane-based β- and γ-amino acids.[2]
  • To prepare urea derivatives as potent antimicrobial agents.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereoselective synthesis of pinane-based beta-and gamma-amino acids via conjugate addition of lithium amides and nitromethane
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(20), 2498-2504 (2010)
New urea derivatives as potential antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation, and molecular docking studies
Patil M, et al.
Antibiotics, 8(4), 178-178 (2019)
Practical Synthesis of Novel Cardioprotective Drug, CP-060 S
Kato T, et al.
Organic Process Research & Development, 5(2), 122-126 (2001)