Documenti fondamentali
426903
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenone
99%
Scegli un formato
5 G
CHF 69.80
CHF 69.80
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 69.80
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 69.80
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)