Documenti fondamentali
233153
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
99%
Scegli un formato
5 G
CHF 34.30
CHF 34.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 34.30
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 34.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4584 (lit.)
Densità
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-4-2-3-5-8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2′-(Trifluoromethyl)acetophenone has been used to investigate the use of in situ generated CuCF3 for the direct substitution of chlorine by CF3 in various aromatic substrates[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The trifluoromethylation of chloroaromatics using the copper-CF2Br2-dialkylamide reaction system.
Clark JH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 411-426 (1990)