Documenti fondamentali
534153
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
97%
Sinonimo/i:
3−Bromo-6−hydroxy-5−nitroacetophenone
Scegli un formato
25 G
CHF 48.60
CHF 48.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 48.60
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 48.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
nitro
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)