424846
Benzyl (S)-(−)-lactate
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −19°, c = 1 in acetone
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
105-109 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
ZYTLPUIDJRKAAM-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Benzyl (S)-(-)-lactate may be used in the preparation of (R)-(+)-methyl 7-(1-(benzyloxy)-1-oxopropan-2-yloxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis and evaluation of two coumarin-type derivatization reagents for fluorescence detection of chiral amines and chiral carboxylic acids.
Mertens MD and Gutschow M.
Chirality, 25(12), 957-964 (2013)
Bunta Watanabe et al.
PloS one, 10(8), e0136242-e0136242 (2015-08-22)
CCG-1423 suppresses several pathological processes including cancer cell migration, tissue fibrosis, and the development of atherosclerotic lesions. These suppressions are caused by inhibition of myocardin-related transcription factor A (MRTF-A), which is a critical factor for epithelial-mesenchymal transition (EMT). CCG-1423 can