Documenti fondamentali
424811
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
95%
Sinonimo/i:
TMCTS
About This Item
Formula condensata:
(HSiCH3O)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.51
Beilstein:
1775282
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
134 °C (lit.)
Punto di fusione
−69 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Compound undergoes hydrosilylation reactions.
Caratteristiche e vantaggi
Precursor for gate dielectrics in thin-film transistors (TFT), and is a component of photochemically formed SiOX monolayers on TiO.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry of Materials, 5, 1687-1687 (1993)
Dae-Yoon Kim et al.
Soft matter, 11(1), 58-68 (2014-11-20)
Unconventional star-shaped liquid crystals (abbreviated as SiLCs) were successfully synthesized by chemically connecting four cyanobiphenyl anisotropic mesogens to the periphery of a super-hydrophobic and ultra-flexible cyclic tetramethyltetrasiloxane ring with flexible hexyl chains. Based on the combined experimental techniques of differential