424625
4-Phenylphenol
purified by sublimation, 99%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybiphenyl
Saggio
99%
Purificato mediante
sublimation
P. ebollizione
321 °C (lit.)
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reactant in the synthesis of new azobenzene sulfonic acid dopants by diazotized coupling reaction with sulphanilic acid diazonium salt.[7]
- As a starting material in the synthesis of 2,6-poly(4-phenylphenol).[8]
- As a ligand in the synthesis of aluminum (III) bis(2-methyl-8-quninolinato)-4-phenylphenolate (BAlq).[9]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)