Documenti fondamentali
423599
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methylthiazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
161-162 °C (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Ethyl-4-methylthiazole is a thiazole derivative. It is reported to be one of the aromatic volatile compound formed during the Maillard reaction between reaction L-ascorbic acid and L-cysteine. Its palladium-catalyzed direct coupling reaction with 3-bromochromen-4-one has been examined.
Applicazioni
2-Ethyl-4-methylthiazole may be used in the synthesis of the following:
  • 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzaldehyde
  • 2-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzonitrile
  • 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)-pyridine
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pd-catalysed heteroarylations of 3-bromochromen-4-one via C-H bond activation of heteroarenes.
Belkessam F, et al.
Tetrahedron Letters, 54(36), 4888-4891 (2013)
Aroma compounds generated from thermal reaction of L-ascorbic acid with L-cysteine.
Yu AN and Zhang AD.
Food Chemistry, 121(4), 1060-1065 (2010)
Carbonates: eco-friendly solvents for palladium-catalysed direct arylation of heteroaromatics.
Dong JJ, et al.
Green Chemistry, 12(11), 2053-2063 (2010)