Documenti
421693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-3-cyclohexyl-1-propanol
90%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-cyclohexyl-1-propanol
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −25°, c = 1 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C14H27NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h11-12,16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
BOJQBBXPSVGTQT-LBPRGKRZSA-N
Applicazioni
Precursor to (S)-N-t-Boc-cyclohexylalaninal. This precursor was oxidized to the corresponding α-amino aldehyde in good yield and high optical purity.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
M.R. Leanna et al.
Tetrahedron Letters, 33, 5029-5029 (1992)
D.J. Krysan et al.
Organic preparations and procedures international, 25, 437-437 (1993)