Documenti fondamentali
421685
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-3-phenyl-1-propanol
98%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-propanol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalaninol, Boc-L-phenylalaninol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.32
Beilstein:
3652004
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −27°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
Applicazioni
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)