418978
(DHQ)2Pyr
97%
Sinonimo/i:
Hydroquinine 2,5-diphenyl-4,6-pyrimidinediyl diether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +455°, c = 1.2 in methanol
Impurezze
<3% ethyl acetate
Punto di fusione
245-248 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](Oc3nc(nc(O[C@@H]([C@@H]4CC5CC[N@H]4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36?,39?,40+,49?,50?,52+,53+/m0/s1
SWKRDCRSJPRVNF-RMMANSCUSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.