Documenti fondamentali
417734
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II)
97%
Sinonimo/i:
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, Zn(TMHD)2
About This Item
Formula condensata:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)