Key Documents
417513
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
135-139 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
XVNBWGGBXOJIDR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Crystal structure of 6-bromochromone, C9H5BrO2.
Staples RJ and Lea W.
Zeitschrift fur Kristallographie, 220(3), 371-372 (2005)
Ferrocenyl derivatives of pterocarpene and coumestan: Synthesis, structure and anticancer activity studies.
Kowalski K, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 49-59 (2014)