383473
3-Formyl-6-methylchromone
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
172-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O3/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-6H,1H3
GBWMIOYSMWCYIZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3