Documenti fondamentali
41710
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyltridecylamine
≥97.0%
Sinonimo/i:
1-(Dimethylamino)tridecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)12N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.43
Beilstein:
2234660
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
P. ebollizione
64-65 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densità
0.792 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C15H33N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)3/h4-15H2,1-3H3
ADXNPXDFKKWVGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethyltridecylamine is a tertiary amine. Its 7-oxabicyclo[2.2.l]heptane- 2,3-dicarboxylic acid salt (endothall) in combination with pyrazon has been used as major herbicide to control annual weeds in sugar beets.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weed control in sugarbeets with herbicides and cultivation.
Wicks GA and Anderson FNI.
Weed Sci., 17(4), 456-459 (1969)