Documenti fondamentali
416908
Sigma-Aldrich
B-Iodo-9-BBN solution
1.0 M in hexanes
Sinonimo/i:
9-Iodo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
Scegli un formato
25 ML
CHF 178.00
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 178.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14BI
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in hexanes
Densità
0.816 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
IB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BI/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
YAYIUFDUYUYPJC-OCAPTIKFSA-N
Descrizione generale
B-Iodo-9-BBN is a boron-based organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis for the iodoboration of alkynes, enolboration, the demethylation of phenol methyl ethers, and synthesis of boron-containing compounds.
Applicazioni
B-Iodo-9-BBN solution (1.0 M in hexanes) can be used as a Lewis acid in the selective synthesis of δ-keto esters via a Michael-type addition reaction to α,β-unsaturated ketones.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)