Documenti
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane allyl ether
Sinonimo/i:
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. eboll.
160 °C/33 mmHg (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter