Documenti fondamentali
415928
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato
powder
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
Applicazioni
  • Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)