SML0287
680C91
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Fluoro-3-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl)-1H-indole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc2c(\C=C\c3cccnc3)c[nH]c2c1
InChI
1S/C15H11FN2/c16-13-5-6-14-12(10-18-15(14)8-13)4-3-11-2-1-7-17-9-11/h1-10,18H/b4-3+
YBSDQTBCNYWBMX-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
- as a tryptophan 2,3 dioxygenase (TDO) inhibitor to study its effects on the pigmentation in Doryteuthis pealeii embryos
- as a TDO inhibitor to study its effects on esophageal squamous cell carcinoma in xenograft tumor assay
- as a tryptophan 2,3 dioxygenase 2 (TDO2) inhibitor to study its effects on toxic fragment formation in human embryonic kidney cells
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3