Key Documents
415227
Sigma-Aldrich
Magnesium pyrophosphate
About This Item
Formula condensata:
Mg2P2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Densità
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O