Documenti fondamentali
41308
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl cyanide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,5-Anhydro-3,4,6-tri-O-benzoyl-D-allononitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H21NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.46
Beilstein:
1443499
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Stringa SMILE
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](C#N)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7/c28-16-21-23(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)24(35-27(31)20-14-8-3-9-15-20)22(33-21)17-32-25(29)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21-24H,17H2/t21-,22+,23-,24+/m0/s1
OFMYTVNDIRTGMR-UARRHKHWSA-N
Altre note
Building block for C-nucleoside synthesis[1][2][3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Manferdini et al.
Tetrahedron, 58, 1005-1005 (2002)
A. Dondoni et al.
Helvetica Chimica Acta, 85, 3331-3331 (2002)
P.J. Dudfield et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2937-2937 (1999)