Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 88.50 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2NH2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.05
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5740937
eCl@ss:
32150312
Assay:
99%
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
99%
optical activity
[α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O
mp
241-244 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].Cl[H].C[C@@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m1../s1
InChI key
AEIAMRMQKCPGJR-HWYNEVGZSA-N
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) |
| assay 99% | assay 98% | assay ≥98.5% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 241-244 °C (lit.) | mp 103-107 °C (lit.) | mp 9-11 °C (lit.) |
| optical activity [α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O | optical activity [α]20/D +4°, c = 1.0242 in chloroform stab. with amylenes | optical activity [α]/D +45±2°, c = 5% in methanol |
| functional group amine | functional group - | functional group hydroxyl, phenyl |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?