Documenti fondamentali
412171
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~692, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor
About This Item
Formula condensata:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
PM
average Mn ~692
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
157 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)