Documenti fondamentali
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane propoxylate triacrylate
average Mn ~644
Sinonimo/i:
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
Scegli un formato
100 ML
CHF 105.00
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 105.00
About This Item
Formula condensata:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
644.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~644
contiene
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.46
Densità
1.051 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
InChI
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)