Documenti fondamentali
412007
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methoxyphenol
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
41-44 °C (lit.)
Densità
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C E Milliken et al.
Applied and environmental microbiology, 70(1), 385-392 (2004-01-09)
The synthesis and degradation of anthropogenic and natural organohalides are the basis of a global halogen cycle. Chlorinated hydroquinone metabolites (CHMs) synthesized by basidiomycete fungi and present in wetland and forest soil are constituents of that cycle. Anaerobic dehalogenating bacteria