Documenti fondamentali
411787
Sigma-Aldrich
3,3′-Dinitrobenzophenone
96%
About This Item
Formula condensata:
(O2NC6H4)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8N2O5/c16-13(9-3-1-5-11(7-9)14(17)18)10-4-2-6-12(8-10)15(19)20/h1-8H
BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)