Documenti
411094
Sigma-Aldrich
1,1-Dichlorosilacyclobutane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6Cl2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
113-115 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si]1(Cl)CCC1
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c4-6(5)2-1-3-6/h1-3H2
PASYEMKYRSIVTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter