Documenti fondamentali
287660
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyldichlorosilane
98%
Sinonimo/i:
DTBSCl2
Scegli un formato
5 G
CHF 211.00
25 G
CHF 736.00
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 211.00
25 G
CHF 736.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]2SiCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.22
Beilstein:
1739236
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
190 °C/729 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent used for preparing siliranes[1] and protecting diols.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)