Documenti fondamentali
41571
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylsiletane
≥95%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylsilacyclobutane, Dimethyltrimethylenesilane
Scegli un formato
10 ML
CHF 794.00
CHF 794.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 794.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.23
Beilstein:
102434
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 794.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428
Densità
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reactive silicon compound undergoing various insertion reactions giving 5- and 6-membered rings[1][2][3]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y. Kakeyama et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1461-1461 (1991)
K. Matsumoto et al.
Tetrahedron Letters, 31, 6055-6055 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 6059-6059 (1990)