Documenti fondamentali
410691
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(dibromomethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2CHBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)C(Br)Br
InChI
1S/C7H16Br2Si/c1-7(2,3)10(4,5)6(8)9/h6H,1-5H3
XINIZQRUNWPXNM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)