Documenti fondamentali
410187
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methyl ether acrylate
average Mn ~260, tripropylene glycol acrylate ~30 %
Sinonimo/i:
Methoxy polypropylene glycol monoacrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
PM
average Mn ~260
contiene
250 ppm MEHQ as inhibitor
Composizione
tripropylene glycol acrylate, ~30%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)