409316
Potassio cloruro
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassium monochloride
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
solid
tecniche
protein extraction: suitable
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.