60130
Potassio cloruro
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (AT)
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤700 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1