204099
Potassio cloruro
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Muriate of potash, Sylvite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1