Documenti fondamentali
408247
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dimethacrylate
About This Item
Formula condensata:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]2C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
contiene
100 ppm hydroquinone as inhibitor
60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
87 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)COC(=O)C(C)=C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)