407852
tert-Butyldimethylsilyl cyanide
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl-cyano-dimethylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C7H15NSi/c1-7(2,3)9(4,5)6-8/h1-5H3
CWAKIXKDPQTVTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?