407690
tert-Butyl N-(benzyloxy)carbamate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NOCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-15-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14)
MZNBNPWFHGWAGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3