Key Documents
407402
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
98%
Sinonimo/i:
Aluminum sodium chloride, Sodium aluminum tetrachloride, Sodium chloroaluminate
About This Item
Formula condensata:
NaAlCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Punto di fusione
185 °C (lit.)
Densità
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges